373974
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
average Mw ~500,000, PDI 3‑4
Synonyme(s) :
PEOX, POx, PetOx, poly 2-ethyloxazoline, polyethyloxazoline
57,10 €
About This Item
57,10 €
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
average Mw ~500,000
Viscosité
60-80 cSt, 10 % in H2O
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
PDI
3‑4
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Potential substitute for poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone). Adhesion promoter in coatings. Heat sealing and remoistenable hot-melt adhesive
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.