Principaux documents
367664
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
99%
Synonyme(s) :
HFiPMA
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CO2CH(CF3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
0.71 psi ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.331 (lit.)
Densité
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F6O2/c1-3(2)4(14)15-5(6(8,9)10)7(11,12)13/h5H,1H2,2H3
Clé InChI
FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.