297720
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonyme(s) :
TFEA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Contient
100 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.35 (lit.)
Point d'ébullition
46 °C/125 mmHg (lit.)
Densité
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-2-4(9)10-3-5(6,7)8/h2H,1,3H2
Clé InChI
VBHXIMACZBQHPX-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.