Principaux documents
366528
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N2
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
Ammonium-15N nitrate-15N
250 MG
131,00 €
1 G
222,00 €
5 G
885,00 €
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
131,00 €
1 G
222,00 €
5 G
885,00 €
About This Item
Formule linéaire :
15NH415NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
210 °C (lit.)
Pf
169 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
Clé InChI
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
Description générale
Ammonium nitrate-15N2 is an inorganic salt containing 15N isotope.
Application
Ammonium nitrate-15N2 has been used for
  • Metabolic labeling of plants for quantitative plant proteomic experiments.
  • Identifying specific compounds within mixtures of thousands of metabolites in biological extracts using mass spectrometry.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Laurence V Bindschedler et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 893, 155-173 (2012-06-06)
Hydroponic isotope labeling of entire plants (HILEP) combines hydroponic plant cultivation and metabolic labeling with stable isotopes using (15)N-containing inorganic salts to label whole and mature plants. Employing (15)N salts as the sole nitrogen source for HILEP leads to the
Kyelle Byne et al.
Journal of experimental botany, 71(4), 1551-1561 (2019-11-13)
Environmental and physiological factors underlying variation in timing of autumn senescence are not well known. We investigated how the time of the onset of the growth in spring affects senescence and its functional consequences for nitrogen (N) uptake in autumn
Adrian D Hegeman et al.
Analytical chemistry, 79(18), 6912-6921 (2007-08-22)
Assignment of individual compound identities within mixtures of thousands of metabolites in biological extracts is a major challenge for metabolomic technology. Mass spectrometry offers high sensitivity over a large dynamic range of abundances and molecular weights but is limited in