365270
Methyl α-bromophenylacetate
97%
59,10 €
About This Item
59,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
pb
113 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.455 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Clé InChI
NHFBYYMNJUMVOT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter