Principaux documents
638579
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromo-(4-bromophenyl)acetate
97%
5 G
118,00 €
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
118,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10Br2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5710 (lit.)
pb
140 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.642 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(Br)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H10Br2O2/c1-2-14-10(13)9(12)7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
Clé InChI
PPRAWWBOUOBAON-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Renata Studzińska et al.
Chemistry & biodiversity, 16(6), e1900065-e1900065 (2019-04-24)
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) is an enzyme that affects the body's cortisol levels. The inhibition of its activity can be used in the treatment of Cushing's syndrome, metabolic syndrome and type 2 diabetes. In this study, we synthesized new
Daria Kupczyk et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-19)
Glucocorticoid metabolism at the tissue level is regulated by two isoenzymes 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11β-HSD), which mutually convert biologically active cortisol and inactive cortisone. Recent research is focused on the role of 11β-HSD1 and 11β-HSD2 as autocrine factors of tumor cell