Key Documents
359904
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylbutyraldehyde
95%
Synonyme(s) :
3,3-Dimethylbutanal, tert-Butylacetaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro Beilstein :
1735829
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
Point d'ébullition
104-106 °C (lit.)
Densité
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
LIN H and LIN J.
Fine and Specialty Chemicals / Jing Xi Yu Zhuan Yong Hua Xue Pin, 15, 005-005 (2005)
A convenient synthesis of 3, 3-dimethylbutyraldehyde.
Guo Z, et al.
Synthetic Communications, 31(21), 3395-3399 (2001)
Synlett, 2548-2548 (2006)
Preparation of 3, 3-Dimethylbutyraldehyde [J].
Guo-qin CHEN, et al.
Journal of Xiamen University (Natural Science), 4, 021-021 (2009)