Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a) Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.018 Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup