514659
2,2,2-Trifluoro-2′,4′-dimethoxyacetophenone
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
48-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-15-6-3-4-7(8(5-6)16-2)9(14)10(11,12)13/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
SLMOFSKRLCGLIX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable