89117
8-Methyl-6-nonenoic acid, predominantly trans
analytical standard
169,00 €
About This Item
169,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥80% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
≤15.0% (cis-8-Methyl-6-nonenoic acid)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.440-1.450
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(CCCC/C=C/C(C)C)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h5,7,9H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H,11,12)/b7-5+
Clé InChI
OCALSPDXYQHUHA-FNORWQNLSA-N
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable