Documents
346810
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(+)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2-propenoate,predominantly trans
99%
Synonyme(s) :
Ethyl (S)-trans-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)propenoate, Ethyl (S)-trans-4,5-O-isopropylidene-4,5-dihydroxy-2-pentenoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.23
Numéro Beilstein :
4231890
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +44°, c = 0.5 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.4505 (lit.)
Point d'ébullition
115-117 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C=C\[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5+/t8-/m0/s1
Clé InChI
GZVXALXOWVXZLH-GJIOHYHPSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup