168106
Methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
95%
Synonyme(s) :
2-Methoxycarbonylcyclopentanone, Methyl cyclopentanone-2-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
105 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-10-7(9)5-3-2-4-6(5)8/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 1,2-disubstituted imidazolylmethylcyclopentanol derivatives
- methyl 1-(4-bromobutyl)-2-oxocyclopentanecarboxylate
- methyl 1-(4-iodobutyl)-2-oxocyclopentanecarboxylate
- ethyl 1-(3-bromopropyl)-2-oxocyclohexanecarboxylate
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup