Principaux documents
541389
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one
96%
5 G
299,00 €
299,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
299,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
299,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
pb
41 °C (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ether
ketal
Chaîne SMILES 
CC1(C)OCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O3/c1-5(2)7-3-4(6)8-5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
JKUCOZWILDFXMF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one can be prepared via condensation reaction between glycolic acid and acetone in the presence of P2O5 in diethyl ether.[1]
Application
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one may be used in the synthesis of the following N,N-disubstituted amides of glycolic acid:[1]
  • N,N-diethyl-2-hydroxyacetamide
  • N,N-di(n-butyl)-2-hydroxyacetamide
  • N,N-di(n-hexyl)-2-hydroxyacetamide
  • 4-hydroxyacetylpiperidine
  • 4-hydroxyacetylmorpholine
  • N-ethyl-N-phenyl-2-hydroxyacetamide
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
135.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
A novel method for the synthesis of 2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolan-4-one, and its reactions with secondary amines.
Boyko VI, et al.
Synthesis, 2007(14), 2095-2096 (2007)