Documents
345237
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium(II)
98%
Synonyme(s) :
PdCl2(dppe)
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]PdCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
575.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Pd/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Leila Tabrizi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(41), 14164-14173 (2017-10-07)
New multinuclear gold(iii), palladium(ii) pincer complexes containing bis(diphenylphosphino) ferrocene/non-ferrocene ligands of formula [(L)Au(μ2-η2-CS3)Pd(dppf)](PF6)2, 1, and [(L)Au(μ2-η2-CS3)Pd(dppe)](PF6)2, 2 (HL = 5-methoxy-1,3-bis (1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)benzene, dppf = 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene, and dppe = bis(diphenylphosphino)ethane) have been synthesized and fully characterized. Both complexes are more cytotoxic to