Documents
338184
Sigma-Aldrich
Nickel(II) 2-ethylhexanoate
78% (in 2-Ethylhexanoic acid)
Synonyme(s) :
2-Ethylhexanoic acid nickel(II) salt
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ni
Poids moléculaire :
345.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
78% (in 2-Ethylhexanoic acid)
Forme
semisolid
viscous liquid
Composition
Ni, 15%
Pertinence de la réaction
core: nickel
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)C(=O)O[Ni]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ni/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
Clé InChI
UVPKUTPZWFHAHY-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges