Key Documents
332011
Sigma-Aldrich
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
1-(4-Phenyl-4-piperidinyl)-ethanone hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H17NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.74
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
232-234 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].CC(=O)C1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO.ClH/c1-11(15)13(7-9-14-10-8-13)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,14H,7-10H2,1H3;1H
Clé InChI
JYDHZOIDIWUHDB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride generates acetylperoxyl radical via laser flash photolysis in the presence of oxygen.
Application
Reactant for synthesis of neurotransmitter transport inhibitors with activity at dopamine receptor sites
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Laser flash photolysis of new water-soluble peroxyl radical precursor.
El-Agamey A.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 203(1), 13-17 (2009)