On the product label, the lot number is designated by the term 'lot', 'batch', or 'source'.
329886
Water-16O
≥99.94 atom % 16O
About This Item
Produits recommandés
Description
17O, 18O-depleted
Normalized with respect to hydrogen
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99.94 atom % 16O
Forme
liquid
pH
6.0-8.0 (25 °C)
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 25 °C
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[16OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+0
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-IGMARMGPSA-N
Conditionnement
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
which number on the bottle is the Lot number