F5006
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose
glycosylation inhibitor, glucose analog
Synonyme(s) :
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose, FDG, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
332,00 €
About This Item
332,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC1OC(O)C(F)C(O)C1O
InChI
1S/C6H11FO5/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11/h2-6,8-11H,1H2
Clé InChI
ZCXUVYAZINUVJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose can be taken up by cells but does not undergo metabolic glycolysis.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable