328812
Acetoacetamide
97%
Synonyme(s) :
α-Acetylacetamide, 3-Oxobutanamide, 3-Oxobutyramide, Acetoacetic acid amide, Acetylacetamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
53-56 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
Clé InChI
GCPWJFKTWGFEHH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup