299383
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
technical grade
Synonyme(s) :
Diketene acetone adduct
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
Point d'ébullition
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
12-13 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
Clé InChI
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup