Principaux documents
298964
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropylethylenediamine
99%
5 G
86,10 €
86,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
86,10 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHNHCH2CH2NHCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
86,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4289 (lit.)
pb
169-171 °C (lit.)
Densité
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)NCCNC(C)C
InChI
1S/C8H20N2/c1-7(2)9-5-6-10-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Chenshu Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(3), 1669-1676 (2019-08-15)
Previous studies examining whether autophagy has a protective or deleterious role during ischemia/reperfusion (I/R) injury have reported a varying role in different organs and remains a matter of debate. The aim of the current study was to explore the role
Jesús García-Valdés et al.
Journal of inorganic biochemistry, 197, 110689-110689 (2019-05-18)
Bis-cations with two 2,3-diferrocenylcyclopropenium fragments 3a-d, and the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-2-imidazolinium tetrafluoroborates 4a, d or the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ium tetrafluoroborates 4b, c were obtained by interactions of 2,3-diferrocenyl-1-ethoxycyclopropenium tetrafluoroborate 1 with bis-1,4-N,N-(2a, d) or bis-1,5-N,N-(2b, c) nucleophiles. The reactions of 3a-d with sodium azide