A7262
Acétate d′ammonium
reagent grade, ≥98%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pureté
≥98%
Forme
solid
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
Pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 1 g/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- in phenol extraction method to precipitate and extract proteins from different Cajanus cajan tissues
- in ethanol precipitation for the high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization time-of-flight mass spectrometry (HPLC ESI-TOF) quantification of the oligonucleotides
- to prepare acetonitrile and acetate buffer to perform chromatographic analyses of volatile compounds
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?