289981
Sodium hydrogentartrate
98%
Synonyme(s) :
L(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium bitartrate, Tartaric acid monosodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +24°, c = 3 in H2O
Pf
253 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
Clé InChI
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable