251380
L-(+)-Tartaric acid
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Densité de vapeur
5.18 (vs air)
Pureté
≥99.5%
Forme
crystalline powder
crystals
Activité optique
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Impuretés
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
Résidus de calcination
≤0.02%
Pf
170-172 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Clé InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.