283363
3-Fluoro-4-nitrotoluene
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
pb
97-98 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
52-55 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitro
Chaîne SMILES
Cc1ccc(c(F)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup