Documents
222704
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-nitrotoluene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.13
Numéro Beilstein :
2250156
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
65-68 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
31-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Fluoro-4-nitrotoluene was used in the synthesis of 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
359. Preparation of some fluoronitro-and aminofluoro-benzoic acids, and of fluoronitro-benzenes,-toluenes, and-xylenes.
Journal of the Chemical Society, 1925-1927 (1963)