Principaux documents
392383
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
97%
5 G
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
211-215 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
ZQQSRVPOAHYHEL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid is a halogen substituted benzoic acid.
Application
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid may be used in the synthesis of biaryl intermediates by palladium-mediated coupling with various aryl boronic acids.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jun Yong Choi et al.
ACS medicinal chemistry letters, 5(4), 434-439 (2014-06-06)
Sterol 14α-demethylase (CYP51) is an important therapeutic target for fungal and parasitic infections due to its key role in the biosynthesis of ergosterol, an essential component of the cell membranes of these pathogenic organisms. We report the development of potent