Principaux documents
8.20117
Sigma-Aldrich
Azelaic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Azelaic acid
25 G
61,90 €
100 G
124,00 €
61,90 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
61,90 €
100 G
124,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-669-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,90 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 178.3 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Puissance
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10 g/kg LD50, skin (Rat)
pb
237 °C/20 hPa
Pf
106-109 °C
Température de transition
flash point 210 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)CCCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
410.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
210 °C - closed cup