Principaux documents
657190
Sigma-Aldrich
Poly(sebacic acid), diacetoxy terminated
1 G
391,00 €
391,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
391,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H3O2 (C10H16O3)n C2H3O
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
391,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Application
Biodegradable polymer for drug delivery applications.[1]
Poly(sebacic acid) (diacetoxy-terminated) (PSA) may be used as a coating, to ensure erosion and subsequent drug release on only one direction of the coated biomedical device for the treatment of periodontitis.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The degradation rate of polyanhydride (poly (sebacic acid), diacetoxy terminated, PSADT).
Peng Y, et al.
Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition, 28(4), 793-797 (2013)
Design of a multiple drug delivery system directed at periodontitis.
Sundararaj SC, et al.
Biomaterials, 34(34), 8835-8842 (2013)
Matt J Kipper et al.
Biomaterials, 23(22), 4405-4412 (2002-09-11)
The fabrication, morphological characterization, and drug release kinetics from microspheres of three bioerodible polyanhydrides, poly[1,6-bis(p-carboxyphenoxy)hexane] (poly(CPH)), poly(sebacic anhydride) (poly(SA)), and the copolymer poly(CPH-co-SA) 50:50 (CPH:SA 50:50) is reported. The fabrication technique yields microspheres with different morphologies for each of the