D1009
Dodecanedioic acid
99%
Synonyme(s) :
Decane-1,10-dicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
21 mmHg ( 222 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
pellets
Point d'ébullition
245 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
127-129 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble 30 g/L at 23 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
428.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
220 °C - closed cup