Principaux documents
281123
Sigma-Aldrich
Dimethylethylsilane
98%
Synonyme(s) :
Ethyldimethylsilane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2SiH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.22
Beilstein:
1730881
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
6.05 psi ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.378 (lit.)
pb
44-46 °C (lit.)
Densité
0.668 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[SiH](C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
QGBMSFLTRRZTGI-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethylethylsilane can be used as:
  • A reducing agent in the ligand-free carbon-sulfur bond cleavage reaction.[1]
  • A promoter in cycloisomerization of 1,6-dienes using palladium catalyst.[2]
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-29.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Development, synthetic scope, and mechanistic studies of the palladium-catalyzed cycloisomerization of functionalized 1, 6-dienes in the presence of silane
Kisanga P and Widenhoefer RA
Journal of the American Chemical Society, 122(41), 10017-10026 (2000)
Nekane Barbero et al.
Organic letters, 14(3), 796-799 (2012-01-20)
A catalytic reductive cleavage of C(sp(2))- and C(sp(3))-SMe bonds under ligandless conditions is presented. The method is characterized by its wide scope and high chemoselectivity profile including challenging substrate combinations, allowing the design of orthogonal and site-selectivity approaches.