Principaux documents
483176
Sigma-Aldrich
Methylphenylsilane
95%
10 ML
76,10 €
76,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
76,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SiH2(CH3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.24
Beilstein:
2935287
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
pb
140-143 °C/751 mmHg (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Si]([H])(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10Si/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
Clé InChI
QRLBICHXRCOJDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Slawomir Rubinsztajn et al.
Macromolecular rapid communications, 42(5), e2000601-e2000601 (2020-12-04)
The reaction of poly(hydromethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane) with zirconium (IV) n-propoxide in dry toluene leads to extensive scission of the siloxane chain and conversion of Si-H groups. These processes produce oligomeric siloxanes and organosilanes containing moisture sensitive propoxy and siloxy-zirconate groups. The obtained
Hossein Mardani et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(9) (2019-05-11)
Safranal, the main volatile chemical of Saffron (Crocus sativus) was studied to estimate its allelopathic effects on the photosynthetic pigment chlorophyll, leaf electrolyte leakage, fresh weight, catalase (CAT), and peroxidase (POX) activity of the test plant Lettuce (Lactuca sativa). In