Key Documents
277207
Sigma-Aldrich
Carbon-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
13.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
amorphous
Pf
3550 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13C]
InChI
1S/C/i1+1
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable