372382
Sodium bicarbonate-13C
98 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
13C Labeled sodium bicarbonate, Sodium hydrogencarbonate-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[Na].O[13C](O)=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-YTBWXGASSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a probe for NMR− and MRI− based pH imaging.
- To predict the reaction mechanism in selective hydrogenation of bicarbonate to formate, catalyzed by a ruthenium(III) complex.
- For 13C labeling of amino acid sample for compound-specific stable isotope analysis (CSIA).
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable