609706
Carbon monoxide-18O
95 atom % 18O, 99% (CP)
877,00 €
About This Item
877,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i2+2
Clé InChI
UGFAIRIUMAVXCW-HQMMCQRPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Produits recommandés
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Heart
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)