Principaux documents
274879
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal
97%
Synonyme(s) :
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Beilstein:
117631
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
70-73 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
ketal
ketone
Chaîne SMILES 
O=C1CCC2(CC1)OCCO2
InChI
1S/C8H12O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h1-6H2
Clé InChI
VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a study of microwave-assisted reductive amination.
Via a novel aromatization process, this bicyclic frame can be converted into a series of 5-alkoxytryptamine derivatives including serotonin, melatonin and bufotenin
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Tetrahedron Letters, 45, 4859-4859 (2004)
Aldrichimica Acta, 12, 40-40 (1979)
A mild method for the preparation of gamma-hydroxy-alpha,beta-acetylenic esters.
Shatrughan P Shahi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(19), 2525-2527 (2004-05-06)
Synlett, 81-81 (1994)
Tetrahedron Letters, 45, 4661-4661 (2004)