Principaux documents
638153
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
97%
5 G
147,00 €
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
147,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4530 (lit.)
pb
85 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C12H24O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h11H,6-9H2,1-5H3
Clé InChI
HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup