268569
Trimethylaluminum solution
2.0 M in hexanes
Synonyme(s) :
Trimethylalane
119,00 €
About This Item
119,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
2.0 M in hexanes
Densité
0.683 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
Clé InChI
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup