Principaux documents
257168
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum
93%
Synonyme(s) :
Aluminumtriethanide
100 G
190,00 €
1 KG
705,00 €
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
190,00 €
1 KG
705,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Al(C2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.16
Beilstein:
3587229
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1 mmHg ( 62.2 °C)
Niveau de qualité
Essai
93%
pb
128-130 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
Clé InChI
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethylaluminum can undergo 1,4-addition to 2-cyclopentenone in the presence of a chiral diphosphite ligand to form 3-ethylcyclopentanone.[1]
Conditionnement
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Adaptateur d'entrée à septum
Réf. du produit
Description
Tarif
En option
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Copper-catalyzed enantioselective conjugate addition of triethylaluminum to 2-cyclopentenone
Su L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(13), 1865-1869 (2003)