233595
2,6-Diphenylphenol
98%
67,10 €
About This Item
67,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
101-103 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
Oc1c(cccc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14O/c19-18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)15-10-5-2-6-11-15/h1-13,19H
Clé InChI
ATGFTMUSEPZNJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable