263575
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
97%
Synonyme(s) :
5-Nitro-2-benzimidazolethiol
39,10 €
About This Item
39,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
274 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, opaque, dark red
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=S)Nc2c1
InChI
1S/C7H5N3O2S/c11-10(12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5/h1-3H,(H2,8,9,13)
Clé InChI
YPXQSGWOGQPLQO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable