N24609
Nitrosobenzene
≥97%
Synonyme(s) :
NOB
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
solid
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 51
new score: 16
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Point d'ébullition
59 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
65-69 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
NLRKCXQQSUWLCH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges