Principaux documents
542210
Sigma-Aldrich
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole
97%
5 G
82,90 €
82,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
82,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6F2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
82,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
239-243 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H6F2N2OS/c9-7(10)13-4-1-2-5-6(3-4)12-8(14)11-5/h1-3,7H,(H2,11,12,14)
Clé InChI
HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole may be used in the synthesis of pantoprazole, a drug for treating gastroesophageal reflux disease and gastrointestinal disorders.[1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Synthesis of Pantoprazole Sodium.
Song WG, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 12, 007-007 (2008)
Process Improvement on the Synthesis of Pantoprazole Sodium.
Yu X, et al.
He Cheng Hua Xue / Chinese Journal of Synthetic Chemistry, 15(6), 792-792 (2007)