Principaux documents
257095
Sigma-Aldrich
Methylmagnesium chloride solution
3.0 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
CH3MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.79
Beilstein:
3587199
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Température d'inflammation spontanée
609 °F
Concentration
3.0 M in THF
Densité
1.013 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[Mg]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Produits recommandés
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
Adaptateur d'entrée à septum
Réf. du produit
Description
Tarif
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter