Principaux documents
249777
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)trimethylsilane
97%
Synonyme(s) :
(Trimethylsilyl)methyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.12
Numéro Beilstein :
1731484
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
115.5 °C/742 mmHg (lit.)
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CBr
InChI
1S/C4H11BrSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
Clé InChI
ACAUYCZBWABOLI-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter