361747
Chlorobis(trimethylsilyl)methane
97%
Synonyme(s) :
Bis(trimethylsilyl)chloromethane
122,00 €
About This Item
122,00 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
57-60 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19ClSi2/c1-9(2,3)7(8)10(4,5)6/h7H,1-6H3
Clé InChI
XNJGZHVYPBNLEB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Para-bis(trimethylsilyl)ethylstyrene (PBTES) monomer, which is used to synthesize corresponding network polymer of styrene.[1]
- Bis(trimethylsilyl)methyl magnesium chloride (Grignard reagent), which is used in the synthesis of bis(trimethylsilyl) allyl compounds by reacting with alkenyl bromide via the Kumada coupling reaction.[2]
- N-[Bis(trimethylsilyl)methyl]heterocumulenes.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup