Principaux documents
233803
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)-1-propanol
97%
Synonyme(s) :
1-(Trimethylsilyl)-3-propanol, 3-(Trimethylsilyl)-1-propanol, 3-(Trimethylsilyl)propanol, 3-(Trimethylsilyl)propyl alcohol, 3-Hydroxypropyltrimethylsilane
5 G
196,00 €
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
196,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3Si(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
111-112 °C/96 mmHg (lit.)
Densité
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CCCO
InChI
1S/C6H16OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
YNUUCDHAZGAVEZ-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Trimethylsilyl)-1-propanol has been used in:
  • the synthesis of telechelic oligomers via atom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene[1]
  • the preparation of the β-seleno-γ-silyl alcohols[2]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Silicon-controlled rearrangement versus Krief-Reich reaction in ?-seleno-?-silyl alcohols: a new stereoselective synthesis of terminally-substituted allylsilanes.
Sarkar TK and Ghosh SK.
Tetrahedron Letters, 28(18), 2061-2064 (1987)
Synthesis of Telechelic Oligomers via Atom Transfer Radical Polymerization, 1.
Otazaghine B, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(2), 154-164 (2004)
Adam Czajka et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(35), 23869-23877 (2017-07-21)
Presented here are the results for a novel class of hydrocarbon surfactants, termed trimethylsilyl hedgehogs (TMS-hedgehogs), due to the presence of silicon in the tails. By comparing the surface properties of these hybrid hedgehogs to purely hydrocarbon equivalents, links between