Principaux documents
269212
Sigma-Aldrich
Pyruvonitrile
90%
Synonyme(s) :
2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide
5 G
167,00 €
25 G
438,00 €
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
167,00 €
25 G
438,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.06
Beilstein:
1737633
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.376 (lit.)
pb
92-93 °C (lit.)
Densité
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)C#N
InChI
1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3
Clé InChI
QLDHWVVRQCGZLE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The infrared spectra of pyruvonitrile was studied[1].
may contain ca. 5% mesitylene
Application
Pyruvonitrile was used in the synthesis of cuprate-carbonyl π-complexes by reaction with Me2CuLi in THF[2].
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Damien Forthomme et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7439-7450 (2015-03-31)
Frequency-modulated laser transient absorption has been used to monitor the ground-state rotational energy-transfer rates of CN radicals in a double-resonance, depletion recovery experiment. When a pulsed laser is used to burn a hole in the equilibrium ground-state population of one
M P Bernstein et al.
The Astrophysical journal, 476(2), 932-942 (1997-02-20)
We present the 2320-2050 cm-1 (4.31-4.88 micrometers) infrared spectra of 16 solid-state nitriles, isonitriles, and related compounds in order to facilitate the assignment of absorption features in a spectral region now becoming accessible to astronomers for the first time through
Steven H Bertz et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(29), 3010-3012 (2013-03-06)
Rapid injection of pyruvonitrile or benzoyl cyanide into solutions of Me2CuLi in THF-d8 at -100 °C gave complexes that were stable at this temperature. 1D NMR with multiply labelled substrates ((13)C/(15)N) and 2D NMR ((1)H/(13)C) identified them as the first