Key Documents
246069
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzotrifluoride
98%
Synonyme(s) :
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Densité
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
DYBYUWVMLBBEMA-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dichlorobenzotrifluoride was used as an internal standard in the quantitative analysis of hexafluoropropylene/vinylidene fluoride copolymers by the CW (Continuous Wave)-NMR method.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Analysis of hexafluoropropylene/vinylidene fluoride copolymers by high resolution continuous wave and Fourier transform nuclear magnetic resonance spectrometry.
Brame Jr EG and Yeager FW.
Analytical Chemistry, 48(4), 709-711 (1976)