Documents
235806
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzotrifluoride
97%
Synonyme(s) :
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.6 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Point d'ébullition
173-174 °C (lit.)
Pf
−13-−12 °C (lit.)
Densité
1.478 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
XILPLWOGHPSJBK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3,4-Dichlorobenzotrifluoride has been used in the preparation of:
  • 3,4-difluorobenzotrifluoride by a KF exchange reaction
  • 2-chloro-4-trifluoromethylphenyl 4-nitrophenylether (RH-2512), potential diphenyl ether herbicide
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
New potent diphenyl ether herbicides.
R Y Yih et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 23(3), 592-593 (1975-05-01)
Aromatic fluorine chemistry. Part 1. 3, 4-Difluorobenzoic acid and derivatives via 3, 4-difluorobenzotrifluoride.
Pews RG, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 50(3), 365-370 (1990)